Learn More
(+)-Diisopinocanfeilcloroborano, solución de 1,8 M en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3586320
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
112246-73-8, 80-56-8, 71-43-2, 64742-89-8
C20H34BCl
320.75
MFCD00074808
PSEHHVRCDVOTID-NAVXHOJHSA-N
+-b-chlorodiisopinocamphenylborane
133124869
cloro-bis[(3R,4S,5R)-4,6,6-trimetil-3-biciclo[3.1.1]heptanil]borano
C[C@H]1[C@@H]2C[C@H](C[C@@H]1B(Cl)[C@H]1C[C@H]3C[C@@H]([C@@H]1C)C3(C)C)C2(C)C
112246-73-8, 80-56-8, 71-43-2, 64742-89-8
C20H34BCl
320.75
MFCD00074808
PSEHHVRCDVOTID-NAVXHOJHSA-N
+-b-chlorodiisopinocamphenylborane
133124869
cloro-bis[(3R,4S,5R)-4,6,6-trimetil-3-biciclo[3.1.1]heptanil]borano
C[C@H]1[C@@H]2C[C@H](C[C@@H]1B(Cl)[C@H]1C[C@H]3C[C@@H]([C@@H]1C)C3(C)C)C2(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (+)-Diisopinocampheylchloroborane
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.77
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.