Learn More
Alfa Aesar™ Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Marca:  Alfa Aesar™ 042591.AE
Detalles adicionales : CAS : 1191-15-7 Peso : 0.00010kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : I
Cantidad. 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15454875
  • 71.80€ / 100 ml
En stock 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged under Argon
Especificación
1191-15-7
MFCD00008928
Especificación
Diisobutylaluminum hydride
~110°C
100mL
0.805g/mL
ChemSeal™ bottles
[(CH3)2CHCH2]2AlH
UN3399
142.22
1M solution in toluene
1191-15-7
4°C (40°F)
Colorless
Air & Moisture Sensitive
MFCD00008928
4123663