Learn More
Alfa Aesar™ Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Marca:  Alfa Aesar™ 046886.03
Detalles adicionales : CAS : 90614-07-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492787
  • 70.20€ / 1 g
En stock, listo para ser enviado: 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
90614-07-6
MFCD08064027
Di-μ-iodobis[(p-cymene)iodoruthenium(II)]
Especificaciones
Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Brown-Yellow
90614-07-6
Di-μ-iodobis[(p-cymene)iodoruthenium(II)]
978.2
Light and moisture sensitive
1g
MFCD08064027
Insoluble in water.
Crystalline Solid
Videos
SDS Documentos