Learn More
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, Premion, 99.999% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 043696.03
Detalles adicionales : CAS : 26023-84-7 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2507 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300288
  • 185.00€ / 1 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
26023-84-7
H2PtCl6·xH2O
MFCD00149909
Hexachloroplatinic acid hydrate
Especificaciones
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Hygroscopic
60°C (decomposition)
26023-84-7
H2PtCl6·xH2O
Hexachloroplatinic acid hydrate
409.82 (Anhydrous)
Odorless
Red to Brown
1g
99.999% (metals basis)
MFCD00149909
Soluble in water,alcohol,acetone,ethyl acetate and ether.
Crystals
Videos
SDS Documentos