Learn More
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, Premion, 99.999% (metals basis), Alfa Aesar™
185.00€ - 754.00€
CAS 26023-84-7
Fórmula molecular H2PtCl6·xH2O
Número MDL MFCD00149909
Sinónimo Hexachloroplatinic acid hydrate
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
11300288
SDS Ver documentos
Alfa Aesar
043696.03
1g 185.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 2
Añadir a la cesta
11390278
SDS Ver documentos
Alfa Aesar
043696.06
5g 754.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
26023-84-7
H2PtCl6·xH2O
MFCD00149909
Hexachloroplatinic acid hydrate
Especificaciones
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Hygroscopic
60°C (decomposition)
26023-84-7
H2PtCl6·xH2O
Hexachloroplatinic acid hydrate
409.82 (Anhydrous)
Odorless
Red to Brown
1g
99.999% (metals basis)
MFCD00149909
Soluble in water,alcohol,acetone,ethyl acetate and ether.
Crystals