Learn More
Alfa Aesar™ Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate, low nitrate, Premion™, 99.95% (metals basis), Pt 37.5% min
115.00€ - 1394.00€
CAS 18497-13-7
Fórmula molecular H2PtCl6·6H2O
Número MDL MFCD00149910
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
11389997 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
042815.03
1g 115.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 6
Añadir a la cesta
11300008 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
042815.06
5g 397.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 29-06-2020
Añadir a la cesta
11399997 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
042815.14
25g 1394.00€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
18497-13-7
H2PtCl6·6H2O
MFCD00149910
Especificaciones
Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
Odorless
Red to Brown
1g
18497-13-7
H2PtCl6·6H2O
UN2507
Pt 37.5% min
517.91 (409.82 Anhydrous)
99.95%
2.430 g/mL
Hygroscopic
60°C (decomposition)
Low nitrate
(metals basis)
MFCD00149910
14,7526
Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid.
Lumps
Premion™