Learn More
Alfa Aesar™ Dihydrogen hexabromoplatinate(IV) nonahydrate, 99.9% (metals basis), Pt 23.7% min
Marca:  Alfa Aesar™ 012617.06
Detalles adicionales : CAS : 20596-34-3 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377467
  • 185.00€ / 5 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
20596-34-3
MFCD00049645
Bromoplatinic acid; Platinic bromide
Especificaciones
Dihydrogen hexabromoplatinate(IV) nonahydrate
5g
99.9%
H2PtBr6·9H2O
UN3260
Bromoplatinic acid; Platinic bromide
Crystalline
Pt 23.7% min.
20596-34-3
(metals basis)
MFCD00049645
Red to Brown
838.67 (676.56 Anhydrous)