Learn More
dihidrofurano-3(2h)-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881180
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
22929-52-8
C4H6O2
86.09
MFCD07778393
JLPJFSCQKHRSQR-UHFFFAOYSA-N
3-oxotetrahydrofuran, dihydrofuran-3 2h-one, dihydro-3 2h-furanone, dihydrofuran-3-one, dihydro-furan-3-one, tetrahydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, dihydro, 3-oxo-1,4-epoxybutane, tetrahydrofuran-3-yloxy
529392
oxolano-3-ona
C1COCC1=O
22929-52-8
C4H6O2
86.09
MFCD07778393
JLPJFSCQKHRSQR-UHFFFAOYSA-N
3-oxotetrahydrofuran, dihydrofuran-3 2h-one, dihydro-3 2h-furanone, dihydrofuran-3-one, dihydro-furan-3-one, tetrahydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, dihydro, 3-oxo-1,4-epoxybutane, tetrahydrofuran-3-yloxy
529392
oxolano-3-ona
C1COCC1=O
Nombre del producto químico o material Dihydrofuran-3(2H)-one
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar