Learn More
Anhídrido diglicólico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
Diglycolic anhydride is used in the preparation of N,N-diethyldiglycollamsaeure by reacting with diethylamine. It is an useful bio chemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido diglicólico se utiliza en la preparación de ácido N,N-dietildiglicólico al reaccionar con dietilamina. Es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
El anhídrido diglicólico se utiliza en la preparación de ácido N,N-dietildiglicólico al reaccionar con dietilamina. Es un producto bioquímico útil para la investigación proteómica.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diglycolic anhydride |
Punto de fusión | 91°C to 94°C |
Punto de ebullición | 240°C to 241°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 112527 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.07 |
Porcentaje de pureza | 0.97 |