Learn More
Thermo Scientific™ Bloque de tubos de fondo plano de 15 mL
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Marca:  Thermo Scientific™ 88870116
Detalles adicionales : Peso : 0.81900kg
Código de producto. 15392205
  • 193.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
  • Garantía: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
Bloque de tubos de fondo plano de 15 ml
Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
LED
Accesorio, bloque
15 ml
15 x 15 ml de fondo plano
15
76 x 124 x 113 mm (3 x 4,9 x 4,55 in)