Learn More
Thermo Scientific™ Bloque, 24 x 13 mm de diám.
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Marca: Thermo Scientific™ 88870105
Detalles adicionales : Peso : 0.87000kg
Descripción
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
- Garantía: 2 años
Especificaciones
Bloque de 24 x 13 mm de diám. | |
24 x 13mm | |
24 | |
76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 in) |
Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos) | |
LED | |
Accesorio, bloque |