Learn More
Thermo Scientific™ Bloque, 1,5 ml y 2,0 ml
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Marca:  Thermo Scientific™ 88870113
102.00 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21648" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.76500kg
Código de producto. 15362205
  • 136.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
  • Garantía: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
Bloque mixto, 1,5 ml y 2,0 ml
Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
LED
Accesorio, bloque
18 x 1,5 ml, 10 x 2 ml
18 x 1,5 ml y 10 x 2,0 ml
18
76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 pulg.)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.