Learn More
Thermo Scientific™ Bloque, 6 mm y 10 mm de diám.
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Marca:  Thermo Scientific™ 88870112
Detalles adicionales : Peso : 0.81900kg
Código de producto. 15352205
  • 118.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
  • Garantía: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
Bloque mixto, 6 mm y 10 mm de diámetro
32 x 6 mm y 21 x 10 mm
Accesorio, bloque
Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
LED
76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 in)