Learn More
Thermo Scientific™ Bloque, 46 x 6 mm de diám.
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Marca:  Thermo Scientific™ 88870101
Detalles adicionales : Peso : 0.83190kg
Código de producto. 15322195
  • 90.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
  • Garantía: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
Bloque de 46 x 6 mm de diám.
46 x 6mm
46
76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 in)
Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
LED
Accesorio, bloque