Learn More
Thermo Scientific™ Bloque, Tubo cónico de 15 mL
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Marca: Thermo Scientific™ 88870118
Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg
Descripción
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
- Garantía: 2 años
Especificaciones
Bloque de tubos cónicos de 15 ml | |
Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos) | |
LED | |
Accesorio, bloque |
15 ml | |
15 tubos cónicos de 15 ml | |
15 | |
76 x 124 x 113 mm (3 x 4,9 x 4,55 in) |