Learn More
Thermo Scientific™ Bloque de tubos de fondo plano de 50 mL
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Marca:  Thermo Scientific™ 88870117
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Código de producto. 15302215
  • 193.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
  • Garantía: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
Bloque de tubos de fondo plano de 50 ml
Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
LED
Accesorio, bloque
50 mL
4 x 50 ml de fondo plano
4
76 x 124 x 113 mm (3 x 4,9 x 4,55 in)