Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para baños secos compactos
Catalog Number 15218854
1461.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21906" para aplicar la oferta.
1461.33 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
1461.33 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos tapones
Aumente las capacidades de las aplicaciones con distintos accesorios para los baños secos/termobloques compactos.
Maximize lab space and flexiblity with the compact, programmable Thermo Scientific™ Digital Heating Cooling Drybath. PID control ensures consistent precise temperature control. Drybath has a low-profile design and two types of timing modes.
El control PID garantiza un control preciso y uniforme de la temperatura.
  • Escala de temperatura: de 4° a 95 °C
  • Memoria para programas:
    • 10 programas, hasta 10 pasos por programa
  • Dos modos de temporización:
    • Iniciar cuando se alcanza la temperatura deseada
    • Iniciar inmediatamente cuando se configura el temporizador
  • Diseño de perfil bajo
  • Bloques fácilmente intercambiables
Información sobre pedidos:
  • Los termobloques requieren bloques que deben adquirirse por separado
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de controlador Control de retroalimentación por PID
Iluminación LED
tipo de tapón Conjunto de cables con distintos tapones
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 95 °C
Tipo Baño seco/bloque
Pantalla Digital
Exactitud de temperatura 0,55°C a 37°C
Estabilidad de la temperatura ±0,15 a 37 °C
Uniformidad de temperatura ±0,55 a 37 °C
Garantía 2 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,1 x 10,9 x 6,5 pulg (334 x 276 x 165 mm)
Dimensiones (L x An x Al) Interior 3,1 x 3,9 x 1,4 pulg. (77,5 x 99 x 36 mm) (Interior)
Peso con embalaje (imperial) 11 lb
Peso con embalaje (métrico) 5 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz