Learn More
Masterflex™ Unidad digital para cabezal de bomba de montaje A Micropump
Utilice esta unidad con capacidad remota para aplicaciones con procesos automatizados. Los sistemas de bomba de engranaje digital Cole-Parmer™ se manejan fácilmente desde el intuitivo panel frontal de la pantalla LCD en varios idiomas o el interruptor de pedal opcional 07523-92 para el control de encendido y apagado manos libres.
Marca:  Masterflex™ 75211-70
Detalles adicionales : Peso : 7.39000kg
Código de producto. 15386236
  • 3730.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las funciones de la unidad establecen el intervalo de tiempo entre ciclos de dispensación para dispensación sin manos.
  • La función de recuento de lotes realiza una cuenta atrás y muestra los lotes completados.
  • La función de volumen acumulado permite realizar un seguimiento del volumen total dispensado en varios ciclos.
  • Las opciones de control remoto incluyen entrada de control de velocidad de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA o de 0 a 10 V.
  • Salida del tacómetro de 0 a 20 mA, 4 a 20 mA o 0 a 10 V.
  • La dirección de bombeo y el arranque/parada/purga requieren un colector abierto o un cierre de contacto.
  • Visualice continuamente el rendimiento de la bomba
  • Recupere los valores de desplazamiento y flujo según el tamaño del cabezal de la bomba
  • En la pantalla LCD gráfica se muestran cuatro modos de funcionamiento
  • La clasificación IP 33 garantiza la resistencia al polvo y las salpicaduras y protege los componentes internos frente a daños
  • Los sistemas ofrecen un flujo sin impulsos junto con un cabezal Micropump™ A-mount
  • Control remoto mediante conector hembra DB25 en la unidad
  • Incluye: Cable de alimentación de 1,8 m (6 pies) con toma IEC 320/CEE22 y conjunto de cable/enchufe específico del país
Especificaciones
Especificaciones
Unidad digital para cabezal de bomba de montaje A Micropump
40 °C
8,5 in
10 pulg
8,5 in
3600 rpm
De 0,6 a 4212 ml/min
104 °F
21,6 cm
25,4 cm
21,6 cm