Learn More
IKA™ Agitador magnético digital con placa calefactora de cerámica
Elija entre 3 modos de funcionamiento: protección estándar, segura o de ajuste.– El agitador magnético digital con placa calefactora de cerámica IKA™ muestra las temperaturas objetivo y reales a través de la pantalla LCD. La conexión directa para un sensor de temperatura PT 1000 permite un control preciso de la temperatura.
622.00€ - 882.00€
Especificación
Material de la placa superior Cerámica
Velocidad De 100 a 1500 rpm
Rango de temperatura (métrico) De 50 a 500 °C
Temperatura máxima De 50 a 50 0°C
Características de seguridad Circuito de seguridad fijo de 550 °C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Número de Capacidad (métrico) Dimensiones (longitud x anchura x altura) Vataje Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Número de Capacidad (métrico) Dimensiones (longitud x anchura x altura) Vataje Precio Cantidad y disponibilidad  
12304033 IKA™
0003487000
C-MAG HS 7 digital 10L 330 x 215 105mm 1020 w 726.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-05-2019
Añadir a la cesta
12603166 IKA™
0004240400
C-MAG HS 10 digital 15L 415 x 300 x 105 mm 1520 W 882.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-05-2019
Añadir a la cesta
12693156 IKA™
0004240200
C-MAG HS 4 digital 5L 260 x 150 x 105mm 270w 622.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-05-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Agitador magnético con placa calefactora de cerámica que ofrece una excelente resistencia química. Potente motor para agitar cantidades de hasta 15 l (H22O)
  • Visualización digital simultánea de temperaturas reales y objetivo mediante una pantalla LCD
  • La conexión directa de un sensor de temperatura PT 1000 permite un control exacto de la temperatura (incluido en la entrega)
  • Exactitud de control en el medio de +/- 0,5 K (en combinación con PT 1000)
  • Visualización del valor de temperatura real en el medio con una resolución de 0,1 K cuando se utiliza el sensor de temperatura PT 1000
  • 3 modos de funcionamiento para elegir (estándar, seguro, protección de ajustes)
  • Circuito de seguridad fijo de 550 °C
  • Indicador de parte superior caliente >> para evitar quemaduras
  • Indicación de código de error digital
  • Panel de control elevado para protección contra líquidos derramados
Especificación
Especificación
Cerámica
De 50 a 500 °C
Circuito de seguridad fijo de 550 °C
De 100 a 1500 rpm
De 50 a 50 0°C
230/120/100 V, 50/60 Hz