Learn More
Digi-Sense™ Probadores de receptáculo Digi-Sense™
Los probadores de receptáculo Digi-Sense™ son una forma rápida y sencilla de comprobar la seguridad de las tomas de corriente
Marca: Digi-Sense™ 20250-61
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Alertas:
For use on 110 to 125V AC receptacles only. Not a comprehensive diagnostics kit. Incorrect usage may result in damage to device or its components.
Descripción
- Inspecciona problemas comunes de cableado defectuoso en la toma principal
- Se conecta a una toma de corriente estándar de 3 clavijas.
- Encuentre fácilmente fallos gracias a indicadores luminosos
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Probador de receptáculo | |
110/125 V | |
Pilotos indicadores LED | |
60 Hz | |
2 años |
Tomas estándar de tres clavijas de EE. UU. | |
CAT II 125 V, contaminación 2; UL STD.61010-1 | |
Mantenimiento de edificios y servicios de instalaciones. | |
De 0° a 40 °C |