Learn More
Digi-Sense™ Medidores con abrazaderas de CA/CC precalibrados de 1000 A Digi-Sense™
Visualice las variaciones de potencia al instante en el gráfico de barras analógico
Marca: Digi-Sense™ 20250-57
Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg
Includes: Batería
Descripción
- Mediciones fiables garantizadas. Precalibrado de acuerdos con normas trazables NIST
- Los caracteres de gran tamaño y la retroiluminación permiten leer la pantalla en todo tipo de condiciones
- Seleccione fácilmente una función con un único interruptor giratorio
- Mantenga o «congele» cómodamente una lectura para las ocasiones en las que no puede ver la pantalla
- Quédese tranquilo: se seleccionará automáticamente el mejor intervalo de medición
- Manténgase seguro y evite daños con la protección contra sobrecargas
- Obtenga una mayor durabilidad con una carcasa de doble moldeado resistente y un agarre ergonómico
- Clasificación de seguridad CAT III-600 V.
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Medidor con abrazaderas | |
22,6 cm | |
60, 600 y 1000 A (CA) | |
LCD que cuenta hasta 6000, con retroiluminación y gráfico de barras analógico | |
Mida la calidad de la energía que fluye a su equipo y descubra rápidamente los problemas eléctricos ocultos. | |
4,3 cm | |
Cables de prueba, una batería de 9 V, sonda de temperatura, maletín de transporte e informe de calibración trazable NIST suministrado por InnoCal. | |
Una batería de 9 V (incluida) | |
2 años | |
8 cm |
8,875 in | |
750 V CA, 1000 V CC | |
CAT II 2000 V, grado de contaminación 2, CAT III 600 V | |
Solo CA | |
1,6875 in | |
De 0 a 10 MHz | |
Mida la corriente de CA/CC a 1000 A, la tensión de CA/CC a 1000 V, la resistencia, la capacitancia, la frecuencia, el ciclo de trabajo, la prueba de diodos y la comprobación de continuidad sonora. | |
De−10 ° a +50 °C | |
3,1875 in |