Learn More
Digi-Sense Coiled Extension Cable
Thermocouple Coiled Extension Cable for remote applications.
Marca:  Digi-Sense 93785-04
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11885915
  • 37.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Maximum temperature: 221°F (105°C)
  • Cables come in a variety of lengths.
  • Each probe comes with color coded ANSI standard connectors:
    • Type J: Black
    • Type K: Yellow
    • Type T: Blue
  • Custom designs or changes to this product are available upon request.
Especificaciones
Especificaciones
105 °C
Type T, Male to Female Mini-Connector
5 ft.
Cable alargador
221°F
1,524 m