Learn More
Digi-Sense™ Advanced Precalibrated Thermocouple Thermometers
Perfect for the lab to production floor.
138.00€ - 214.00€
Especificaciones
Desechables | No |
---|---|
Altura (imperial) | 1 pulg |
Altura (métrico) | 2,6 cm |
Longitud (métrico) | 178 mm |
Tiempo de medición | <1 s |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de sonda | Tiempo de medición | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de sonda | Tiempo de medición | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15860056
|
Digi-Sense™
20250-91 |
Sin registro de datos | Entrada única | <1 s |
138.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15870056
|
Digi-Sense™
20250-92 |
Adquisición de datos | 2 entradas | <1 s |
214.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Reliable measurements, guaranteed!
- NIST-traceable certificate included
- Heavy duty construction to protect against knocks and jars.
- Super lager LCD for easy viewing of data
- Accepts a wide variety of probes
- Min, Max, and Avg readings, for quick analysis of the object
- Electronic Offset function allows compensation of probe errors
Garantía
2 Years
Especificaciones
No | |
2,6 cm | |
<1 s | |
2,25 in | |
7 pulg | |
1372 °C | |
− 200 °C | |
De -200 °C a +1372 °C | |
Sondas de termopar de tipo J/K/T | |
LCD grande, doble, retroiluminada |
1 pulg | |
178 mm | |
0,1 °C de −99,9 a 999,9 °C; 1 °C fuera del intervalo | |
Ninguno | |
2500 °F | |
− 328 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 328 °F a + 2501 °F) | |
Trazable al NIST | |
±1 % de lectura 1 °C por debajo de -99,9 °C; ±1 % de lectura 0,5 °C por encima de -99,9 °C | |
5,7 cm |