Learn More
Digi-Sense™ Advanced Precalibrated Thermocouple Thermometers
Perfect for the lab to production floor.
Marca: Digi-Sense™ 20250-91
Detalles adicionales : Peso : 0.26000kg
Includes: Funda protectora de caucho con soporte integrado, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal. Los modelos de registro de datos 20250-92, -94, y -96 también incluyen un cable USB y software.
Descripción
- Mediciones fiables ¡garantizadas!
- Incluye certificado trazable al NIST
- Fabricación resistente para proteger contra golpes y sacudidas.
- Pantalla LCD supergrande para visualizar los datos con facilidad
- Acepta una amplia variedad de sondas
- Lecturas mínimas, máximas y medias para un análisis rápido del objeto
- La función de compensación electrónica permite la compensación de errores de sonda
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
No | |
2,6 cm | |
178 mm | |
Sin registro de datos | |
0,1 °C de −99,9 a 999,9 °C; 1 °C fuera del intervalo | |
Termómetro termopar | |
7 pulg | |
1372 °C | |
− 200 °C | |
De -200 °C a +1372 °C | |
Sondas de termopar de tipo J/K/T | |
LCD grande, doble, retroiluminada |
1 pulg | |
Funda protectora de caucho con soporte integrado, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal. (La sonda se vende por separado). | |
<1 s | |
Entrada única | |
2,25 in | |
Ninguno | |
2500 °F | |
− 328 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 328 °F a + 2501 °F) | |
Trazable al NIST | |
±1 % de lectura 1 °C por debajo de -99,9 °C; ±1 % de lectura 0,5 °C por encima de -99,9 °C | |
5,7 cm |