Learn More
Gibco™ Difco™ Phytone™ Supplement, ultra-filtered (UF)
Descripción
- Diseñado específicamente para aplicaciones de cultivo celular
- Sin componentes de origen animal
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | LUO |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
| Tipo de cultivo | Mamíferos, insectos, microbios |
| Formulario | Deshidratado |
| Tipo de producto | Suplemento para medios |
| Formato | Frasco |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
| Línea de productos | Difco |
| Cantidad | 500 g |
| Fuente | Libre de material de origen animal |