missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Dicloruro dietilfosforamídico, 96 %

Marca:  Alfa Aesar™ H26972.03

Detalles adicionales : CAS : 1498-54-0 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II

Cantidad 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11441590

  • 20.19€ / 1 g

En stock, listo para ser enviado: 3

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

1498-54-0
190.004
FXKRFCBTXGJQPY-UHFFFAOYSA-N
73906
CCN(CC)P(=O)(Cl)Cl
C4H10Cl2NOP
MFCD00013897
diethylphosphoramidic dichloride, n,n-diethylphosphoramidic dichloride, diethylphosphoramidoyl dichloride, phosphoramidic dichloride, diethyl, n,n-diethyl phosphoramidic dichloride, diethylaminophosphonoyl dichloride, n,n-dichloro-p,p-diethylphosphinic amide, n,p-diethylphosphinic amide, phosphoramidic dichloride, diethyl-8ci 9ci, diethylaminodichlorophosphine oxide
N-diclorofosforil-N-etiletanamina

Especificaciones

Diethylphosphoramidic dichloride
1.464
220°C
1498-54-0
MFCD00013897
diethylphosphoramidic dichloride, n,n-diethylphosphoramidic dichloride, diethylphosphoramidoyl dichloride, phosphoramidic dichloride, diethyl, n,n-diethyl phosphoramidic dichloride, diethylaminophosphonoyl dichloride, n,n-dichloro-p,p-diethylphosphinic amide, n,p-diethylphosphinic amide, phosphoramidic dichloride, diethyl-8ci 9ci, diethylaminodichlorophosphine oxide
CCN(CC)P(=O)(Cl)Cl
190.004
190.01
Acidic
Moisture sensitive
1g
C4H10Cl2NOP
UN3265
FXKRFCBTXGJQPY-UHFFFAOYSA-N
N-diclorofosforil-N-etiletanamina
73906
96%
Videos
SDS Documentos