Learn More
Vinilfosfonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735848
102.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
682-30-4
C6H13O3P
164.14
MFCD00009079
DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
69629
1-[etenil(etoxi)fosforil]oxi-etano
CCOP(=O)(OCC)C=C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
682-30-4
C6H13O3P
164.14
MFCD00009079
DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
diethyl vinylphosphonate, vinylphosphonic acid diethyl ester, diethyl vinylphosphate, diethoxyphosphinylethene, phosphonic acid, vinyl-, diethyl ester, diethyl ethenylphosphonate, phosphonic acid, ethenyl-, diethyl ester, 1-ethenyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1at5g
69629
1-[etenil(etoxi)fosforil]oxi-etano
CCOP(=O)(OCC)C=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl vinylphosphonate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 202°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2P(O)CH=CH2
Índice de refracción 1.4280 to 1.43
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido