Learn More
Éter dietílico dietilenglicol, grado de HPLC, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11385777
87.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol diethyl ether
Punto de fusión -44°C
CAS 112-36-7
Densidad 0.909 g/mL
Punto de ebullición 188°C to 190°C
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 71°C (160°F)
Forma física Líquida
Índice de refracción 1.412
Fórmula molecular C8H18O3
Número MDL MFCD00009254
Beilstein 1699259
Índice Merck 14,3118
Sinónimo diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Clave InChI RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCOCCOCC
Nombre IUPAC 1-etoxi-2-(2-etoxietoxi)etano
Peso molecular (g/mol) 162.229
PubChem CID 8179
ChEBI CHEBI:44664
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado HPLC