Learn More
Dietil isocianometilfosfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10647094
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
41003-94-5
C6H12NO3P
177.14
MFCD00042951
ICURVXBGGDVHDT-UHFFFAOYSA-N
diethyl isocyanomethylphosphonate, diethylisocyanomethylphosphonate, acmc-20al8q, diethoxycarbonyl methanisocyanide, diethyl isocyanomethyl phosphonate, diethoxyphosphinylmethyl isocyanide, isocyanomethylphosphonic acid diethyl ester, isocyanomethylphosphononic acid diethyl ester, 1-ethoxy isocyanomethyl phosphoryl oxyethane
2734699
1-[etoxi(isocianometil)fosforil]oxietano
CCOP(=O)(C[N+]#[C-])OCC
41003-94-5
C6H12NO3P
177.14
MFCD00042951
ICURVXBGGDVHDT-UHFFFAOYSA-N
diethyl isocyanomethylphosphonate, diethylisocyanomethylphosphonate, acmc-20al8q, diethoxycarbonyl methanisocyanide, diethyl isocyanomethyl phosphonate, diethoxyphosphinylmethyl isocyanide, isocyanomethylphosphonic acid diethyl ester, isocyanomethylphosphononic acid diethyl ester, 1-ethoxy isocyanomethyl phosphoryl oxyethane
2734699
1-[etoxi(isocianometil)fosforil]oxietano
CCOP(=O)(C[N+]#[C-])OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl isocyanomethylphosphonate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1050g/mL
Punto de ebullición 84°C to 87°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CNCH2P(O)(OC2H5)2
Índice de refracción 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Fieser 14,135
Gravedad específica 1.105
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl isocyanomethylphosphonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.