Learn More
Cloruro de dietilcarbamil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-109030
19.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
88-10-8
C5H10ClNO
135.591
MFCD00000636
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
diethylcarbamoyl chloride, diethylcarbamyl chloride, carbamic chloride, diethyl, diethylcarbamic chloride, carbamoyl chloride, diethyl, diethylchloroformamide, carbamidoyl chloride, diethyl, n,n-diethylchloroformamide, unii-5riv1u6h5w, n,n-diethylcarbamyl chloride
6916
Cloruro de N,N-dietilcarbamoil
CCN(CC)C(=O)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
88-10-8
C5H10ClNO
135.591
MFCD00000636
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
diethylcarbamoyl chloride, diethylcarbamyl chloride, carbamic chloride, diethyl, diethylcarbamic chloride, carbamoyl chloride, diethyl, diethylchloroformamide, carbamidoyl chloride, diethyl, n,n-diethylchloroformamide, unii-5riv1u6h5w, n,n-diethylcarbamyl chloride
6916
Cloruro de N,N-dietilcarbamoil
CCN(CC)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethylcarbamyl chloride
Punto de fusión -32.0°C
Nombre de nota 99%
Punto de ebullición 117.0°C to 123.0°C (132.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (C2H5)2NCOCl
Beilstein 04, 120
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4505 to 1.4525
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.59
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 1.0700g/mL
Cantidad 5 mL
Temperatura de inflamación 80°C
Gravedad específica 1.07
Forma física Líquido