Learn More
Dietilbenceno, mezcla de isómeros o-, m- y p-, sum. mín. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10649833
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
25340-17-4
C10H14
134.22
MFCD00792900
25340-17-4
C10H14
134.22
MFCD00792900
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethylbenzene
Punto de fusión -73.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8690g/mL
Punto de ebullición 180.0°C to 182.0°C
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4940 to 1.4960
Cantidad 250 mL
Beilstein 05,IV,1067
Gravedad específica 0.869
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, ether and carbon, tetrachloride
Viscosidad 0.89 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido