Learn More
Alfa Aesar™ Diethylamine hydrobromide, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A10452.0B
Detalles adicionales : CAS : 6274-12-0 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1000g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11498663
  • 174.30€ / 1000 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
6274-12-0
154.051
AATGHKSFEUVOPF-UHFFFAOYSA-N
10986453
CCNCC.Br
C4H12BrN
MFCD00012498
diethylamine hydrobromide, ethanamine, n-ethyl-, hydrobromide, diethylamine hbr, acmc-1b9lr, n-ethylethanamine hydrobromide, diethylamine hydrobromide
N-ethylethanamine;hydrobromide
Especificación
Diethylamine hydrobromide
1000g
C4H12BrN
3905681
AATGHKSFEUVOPF-UHFFFAOYSA-N
N-ethylethanamine;hydrobromide
10986453
98%
218°C to 220°C
6274-12-0
MFCD00012498
diethylamine hydrobromide, ethanamine, n-ethyl-, hydrobromide, diethylamine hbr, acmc-1b9lr, n-ethylethanamine hydrobromide, diethylamine hydrobromide
CCNCC.Br
154.051
154.06