Learn More
Dietilamina, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15562333
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
109-89-7
C4H11N
73.14
MFCD00009032
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
8021
CHEBI:85259
N-etiletanomina
CCNCC
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
109-89-7
C4H11N
73.14
MFCD00009032
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
8021
CHEBI:85259
N-etiletanomina
CCNCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethylamine
Punto de fusión -50.0°C
Densidad 0.7100g/mL
Punto de ebullición 55.0°C
Temperatura de inflamación −23°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Fórmula lineal (C2H5)2NH
Índice de refracción 1.3840 to 1.3860
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.71
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic, solvents
Viscosidad 0.34 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.13
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Análisis