Learn More
Yoduro de dietilaluminio, solución de 0,9 M en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212610
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
2040-00-8, 108-88-3
C4H10AlI
212.01
MFCD00001025
PPQUYYAZSOKTQD-UHFFFAOYSA-M
aluminum, diethyliodo, diethylaluminum iodide, diethylaluminium iodide, diethyl iodo alumane, et2ali
74874
dietil(iodo)alumano
CC[Al](CC)I
2040-00-8, 108-88-3
C4H10AlI
212.01
MFCD00001025
PPQUYYAZSOKTQD-UHFFFAOYSA-M
aluminum, diethyliodo, diethylaluminum iodide, diethylaluminium iodide, diethyl iodo alumane, et2ali
74874
dietil(iodo)alumano
CC[Al](CC)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethylaluminium iodide
Nombre de nota 0.8M Solution in Toluene
Color Incolora
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (C2H5)2AlI
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.01
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylaluminium iodide, 0.9M solution in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.