Learn More
Diethyl phthalate, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 114520100
Detalles adicionales : CAS : 84-66-2 Peso : 11.23000kg
Cantidad. 10L
Envase Plastic drum
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10443825
  • 185.30€ / 10 litros
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
84-66-2
222.24
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
6781
diethyl benzene-1,2-dicarboxylate
C12H14O4
MFCD00009111
diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
CHEBI:34698
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Especificación
Diethyl phthalate
156°C
Plastic drum
0.15% max. (K.F.)
Undesignated
99%
99%
MFCD00009111
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
diethyl benzene-1,2-dicarboxylate
6781
222.24
99%
1.1180g/mL
Authentic
1.5010 to 1.5030
298.0°C to 299.0°C
10L
84-66-2
C12H14O4
diethyl phthalate, phthalic acid diethyl ester, ethyl phthalate, anozol, neantine, phthalol, solvanol, diethyl o-phthalate, palatinol a, placidol e
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC
222.24
CHEBI:34698
Liquid
Videos
SDS Documentación