Learn More
Metilfosfonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022142
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
683-08-9
C5H13O3P
152.13
MFCD00009813
NYYLZXREFNYPKB-UHFFFAOYSA-N
diethyl methylphosphonate, diethyl methanephosphonate, phosphonic acid, methyl-, diethyl ester, demp, 1-ethoxy methyl phosphoryl oxyethane, methyl-phosphonicacidiethylester, diethylmethylphosphonate, diethyl methyphosphonate, diethoxymethylphosphine oxide, acmc-1b13h
12685
1-[etoxi(metil)fosforil]oxietano
CCOP(C)(=O)OCC
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
683-08-9
C5H13O3P
152.13
MFCD00009813
NYYLZXREFNYPKB-UHFFFAOYSA-N
diethyl methylphosphonate, diethyl methanephosphonate, phosphonic acid, methyl-, diethyl ester, demp, 1-ethoxy methyl phosphoryl oxyethane, methyl-phosphonicacidiethylester, diethylmethylphosphonate, diethyl methyphosphonate, diethoxymethylphosphine oxide, acmc-1b13h
12685
1-[etoxi(metil)fosforil]oxietano
CCOP(C)(=O)OCC
Diethyl methylphosphonate is used as a precursor for the synthesis of gem-difluroalkenyphosphonate via reaction with alpha-trifluromethylstyrene. It is also used in the synthesis of phosphonylated peptides, fluoroalkyl alpha- and beta-aminophosphonates, pyridone alkaloids with neuritogenic activity and lipophilic meropenem-derived prodrugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metilfosfonato de dietilo se utiliza como precursor para la síntesis de gem-difluroalquenifosfonato a través de la reacción con alfa-triflurometilestireno. También se utiliza en la síntesis de péptidos fosfonilados, alfa y beta-aminofosfonatos de fluoroalquilo, alcaloides de piridina con actividad neuritogénica y profármacos derivados de meropenem lipofílico.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl methylphosphonate
Densidad 1.04
Punto de ebullición 194°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.414
Cantidad 10 g
Beilstein 1753416
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.13
Porcentaje de pureza 97%