Learn More
Maleato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10419220
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
141-05-9
172.18
MFCD00009191
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
diethyl maleate, ethyl maleate, maleic acid, diethyl ester, diethylmaleate, maleic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid z-, diethyl ester, diethyl z-but-2-enedioate, diethyl 2z-but-2-enedioate, unii-g81wqb56ol, ccris 941
5271566
CHEBI:68508
(Z)-but-2-enodioato de dietilo
CCOC(=O)C=CC(=O)OCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
141-05-9
172.18
MFCD00009191
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
diethyl maleate, ethyl maleate, maleic acid, diethyl ester, diethylmaleate, maleic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid z-, diethyl ester, diethyl z-but-2-enedioate, diethyl 2z-but-2-enedioate, unii-g81wqb56ol, ccris 941
5271566
CHEBI:68508
(Z)-but-2-enodioato de dietilo
CCOC(=O)C=CC(=O)OCC
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl maleate
Nombre de nota ca.90%
Punto de fusión -10.0°C
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 225.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H12O4
Fórmula lineal C2H5O2CCH=CHCO2C2H5
Índice de refracción 1.4380 to 1.4420
Cantidad 250 g
Beilstein 02,751
Índice Merck 15,3139
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol, diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl maleate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.