Learn More
Diethyl isopropylidenemalonate, 97%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 443310250
Detalles adicionales : CAS : 6802-75-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15294744
  • 48.20€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
6802-75-1
200.234
diethyl isopropylidenemalonate, diethyl 2-propan-2-ylidene malonate, diethylisopropylidenemalonate, malonic acid, isopropylidene-, diethyl ester, propanedioic acid, 1-methylethylidene-, diethyl ester, isopropylidenemalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-propan-2-ylidene propanedioate, diethyl 2-1-methylethylidene malonate, 2-isopropylidene-malonic acid diethyl ester, acmc-209o1m
diethyl 2-propan-2-ylidenepropanedioate
C10H16O4
WEISAZNMMVPNTH-UHFFFAOYSA-N
81255
CCOC(=O)C(=C(C)C)C(=O)OCC
Especificación
Diethyl isopropylidenemalonate
6802-75-1
C10H16O4
WEISAZNMMVPNTH-UHFFFAOYSA-N
diethyl 2-propan-2-ylidenepropanedioate
81255
25g
97%
diethyl isopropylidenemalonate, diethyl 2-propan-2-ylidene malonate, diethylisopropylidenemalonate, malonic acid, isopropylidene-, diethyl ester, propanedioic acid, 1-methylethylidene-, diethyl ester, isopropylidenemalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-propan-2-ylidene propanedioate, diethyl 2-1-methylethylidene malonate, 2-isopropylidene-malonic acid diethyl ester, acmc-209o1m
CCOC(=O)C(=C(C)C)C(=O)OCC
200.234
200.23
Videos