Learn More
Dietilfumarato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11443307
21.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
623-91-6
C8H12O4
172.18
MFCD00064455
IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N
diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a
638144
CHEBI:87388
Dietilo (E)-but-2-enedioato
CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
623-91-6
C8H12O4
172.18
MFCD00064455
IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N
diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a
638144
CHEBI:87388
Dietilo (E)-but-2-enedioato
CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
Diethyl fumarate, is used as an intermediate for plasticizer, flavoring agents and surface coatings. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used as a intermediate and solvent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el dietilfumarato se utiliza como intermediario para plastificadores, aromatizantes y revestimientos de superficies. Es una importante materia prima utilizada en la síntesis orgánica, los agroquímicos y los colorantes. También se utiliza como intermediario y disolvente en la síntesis orgánica.
Solubilidad
es soluble en agua, acetona y cloroformo.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl fumarate
Punto de fusión ∼0°C
Densidad 1.05
Punto de ebullición 98°C to 100°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 100 g
Beilstein 775347
Información de solubilidad It is soluble in water,acetone,and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%