Learn More
Etilidenmalonato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058383
15.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1462-12-0
C9H14O4
186.21
MFCD00009145
LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
diethyl ethylidenemalonate, diethyl 2-ethylidenemalonate, propanedioic acid, ethylidene-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethylidenepropanedioate, 2-ethylidenemalonic acid diethyl ester, diethylethylidenemalonate, acmc-1c0mi, diethyl ethylidene malonate, diethyl ethylidenepropanedioate, diethyl 2-ethylidenemalonate #
73831
CCOC(=O)C(=CC)C(=O)OCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1462-12-0
C9H14O4
186.21
MFCD00009145
LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
diethyl ethylidenemalonate, diethyl 2-ethylidenemalonate, propanedioic acid, ethylidene-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethylidenepropanedioate, 2-ethylidenemalonic acid diethyl ester, diethylethylidenemalonate, acmc-1c0mi, diethyl ethylidene malonate, diethyl ethylidenepropanedioate, diethyl 2-ethylidenemalonate #
73831
CCOC(=O)C(=CC)C(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl ethylidenemalonate
Densidad 1.019
Punto de ebullición 115°C to 116°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 1 g
Beilstein 1773932
Nombre IUPAC 2-etilidenpropanodioato de dietilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%