Learn More
Diethyl Ethoxymethylenemalonate, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 114345000
Detalles adicionales : CAS : 87-13-8 Peso : 0.55000kg
Cantidad. 500g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10617262
  • 91.70€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
87-13-8
216.23
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
6871
CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
C10H16O5
MFCD00009148
diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
diethyl 2-(ethoxymethylidene)propanedioate
Especificaciones
500g
1.0800g/mL
Authentic
1.4610 to 1.463
279°C to 281°C
99+%
99+%
C2H5OCH=C(CO2C2H5)2
03, 469
diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
diethyl 2-(ethoxymethylidene)propanedioate
6871
Liquid
Diethyl ethoxymethylenemalonate
144°C
Glass bottle
1.08
Colorless to Yellow
87-13-8
C10H16O5
MFCD00009148
05,216
Solubility in water: insoluble
CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
216.23
216.23
≥99.0%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Diethyl ethoxymethylenemalonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos