Learn More
Etoximetilenomalonato de dietilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-108961
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
87-13-8
C10H16O5
216.23
MFCD00009148
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
6871
2-(etoximetilideno)propanodioato de dietilo
CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
87-13-8
C10H16O5
216.23
MFCD00009148
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
6871
2-(etoximetilideno)propanodioato de dietilo
CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl ethoxymethylenemalonate
Nombre de nota 99+%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 279°C to 281°C
Temperatura de inflamación 144°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OCH=C(CO2C2H5)2
Índice de refracción 1.4610 to 1.463
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 469
Fieser 05,216
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.23
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ethoxymethylenemalonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.