Learn More
Etoximetilenmalonato de dietilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021444
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
87-13-8
C10H16O5
216.233
MFCD00009148
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
6871
2-(etoximetilideno)propanodioato de dietilo
CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
87-13-8
C10H16O5
216.233
MFCD00009148
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
6871
2-(etoximetilideno)propanodioato de dietilo
CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Diethyl ethoxymethylenemalonate is used for synthesis of pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidines. Initially, it was used to monitor lysine decarboxylase activity. It is useful in the determination of amino acids by precolumn derivatization by using reversed-phase high-performance liquid chromatography (HPLC). It plays an important role in the Gould-Jacobs reaction to prepare quinolines. For example, anile reacts with this reagent to give 4-hydroxyquinoline. It acts as an intermediate in the production of flumequine, which is a fluoroquinolone antibiotic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etoximetilenmalonato de dietilo se utiliza para la síntesis de pirido[3,2-e]pirimido[1,2-c]pirimidinas. Inicialmente, se utilizó para monitorear la actividad de la lisina decarboxilasa. Es útil para la determinación de aminoácidos por derivatización previa de las columnas mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) de fase reversa. Desempeña un papel importante en la reacción de Gould-Jacobs para preparar quinolinas. Por ejemplo, el anilo reacciona con este reactivo para producir 4-hidroxiquinolina. Actúa como intermediario en la producción de flumequina, que es un antibiótico fluoroquinolona.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, diclorometano y metanol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl ethoxymethylenemalonate
Punto de fusión -33°C
Densidad 1.08
Punto de ebullición 136°C to 139°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 144°C (291°F)
Olor Ester-like
Índice de refracción 1.462
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Miscible with chloroform,dichloromethane and methanol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.23
Porcentaje de pureza ≥98%