Learn More
Diethyl Ether, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99.8% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120379
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
60-29-7
C4H10O
74.12
MFCD00011646
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
3283
CHEBI:35702
etoxietano
CCOCC
60-29-7
C4H10O
74.12
MFCD00011646
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
3283
CHEBI:35702
etoxietano
CCOCC
Puriss. p.a., contains BHT as inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.8%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl Ether
Punto de fusión -116°C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Aspecto Liquid
Número UN UN1155
Beilstein 1696894
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Densidad 0.706g/mL at 25°C
Punto de ebullición 34.6°C
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 0.365
Temperatura de inflamación −40°C (−40°F)
Punto de ignición 320°F
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción n20/D 1.3530
Residuos después de la evaporación 0 to 0.001 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.