Learn More
Éter dietílico, para HPLC, estabilizado con etanol, Fisher Chemical™
84.79 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Punto de fusión | -116°C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 34.6°C |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 587mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.2448cp at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.12g/mol |