Learn More
Diethyl Ether, Anhydrous, Extra Dry, for Synthesis, Stabilised with Pyrogallol, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical D/2500/17
Detalles adicionales : CAS : 60-29-7 Peso : 1.78250kg Transport : UN number : 1155 Chem class : 3 Pack group : I
Cantidad. 2.5L
Envase Amber glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10635682
  • 91.05€ / 2.50 litro
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
60-29-7
74.123
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
3283
ethoxyethane
C4H10O
11646
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CHEBI:35702
CCOCC
Especificación
60-29-7
11646
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
ethoxyethane
3283
74.12g/mol
Amber glass bottle
2.55
34.6°C
-116°C
C4H10O
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CCOCC
74.123
CHEBI:35702
Liquid
587mbar at 20°C
0.2448cp at 20°C
Colorless
2.5L
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
SDS Documentación