Learn More
Diethyl Ether, Anhydrous, BAKER ANALYZED (ACS), J.T. Baker™
Catalog Number p-7138057
143.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de aluminio
SAFET
60-29-7
C4H10O
74.12
MFCD00011646
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
3283
CHEBI:35702
etoxietano
CCOCC
60-29-7
C4H10O
74.12
MFCD00011646
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
3283
CHEBI:35702
etoxietano
CCOCC
High quality grade chemical that exceeds ACS specifications for laboratory and specialized industrial use. Stabilized with 7ppm BHT.
  • Supera los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión -116.3°C
Color Incolora
Notas de grado de pureza Exceeds ACS specifications
Fórmula lineal (C2H5)2O
Información de solubilidad 12g/L in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado BAKER ANALYZED™
Densidad 0.71g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 35°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 1.7 - 48 Vol %
Temperatura de inflamación −40°C
Punto de ignición 170°C
Olor Sweetish
Envase SAFET
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación Max. 0.001%
Ácido valorable Max. 0.0002meq/g
Viscosidad 0.233 mPass at 20°C
Agua Max. 0.01%