Learn More
Éter dietílico, +99 %, para espectroscopía, estabilizado con etanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diethyl ether |
Punto de fusión | -116.0°C |
Nombre de nota | Stabilized with ethanol, for spectroscopy |
Absorbancia | 0.004 max. at 400nm, 0.005 max. at 280nm, 0.03 max. at 260nm, 0.1 max. at 245nm, 0.4 max. at 230nm, 1 max. at 220nm |
Densidad | 0.7140g/mL |
Punto de ebullición | 34.6°C |
Cantidad | 500 g |
Temperatura de inflamación | −45°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |