Learn More
Clorofosfato de dietilo, 90 %, téc., ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 114251000
Detalles adicionales : CAS : 589-57-1 Peso : 0.15900kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040820
  • 273.00€ / 100 ml
Envío estimado: 18-10-2021
589-57-1
156.55
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
68530
CCOP(OCC)Cl
C4H10ClO2P
MFCD00009074
diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
cloro(dietoxi)fosfano
Especificaciones
Diethyl chlorophosphite
<1°C
Frasco de vidrio
1.09
De incoloro a amarillo
tech., 90%
88% min. (Argentometry)
(C2H5O)2PCl
01,248
diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
cloro(dietoxi)fosfano
68530
Líquido
Técnico
1.0900g/mL
Authentic
1.4380 to 1.4420
153.0°C to 155.0°C
100mL
589-57-1
C4H10ClO2P
MFCD00009074
15, 3144
Solubility in water: reacts
CCOP(OCC)Cl
156.55
156.55
90%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Diethyl chlorophosphite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos
Certificados