Learn More
Oxalato de (aminometil)fosfonato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate |
Nombre de nota | 95% |
Punto de fusión | 118.0°C to 126.0°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.18 |
Porcentaje de pureza | 95% |